Learn More
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447727
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexanal wird in der Aromaindustrie zur Herstellung fruchtiger Aromen verwendet. Wird als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch für Witting- und Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-25-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00007027
InChI-Schlüssel JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC-Name Hexanal
SMILES CCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanal
Schmelzpunkt °C to 56°C
Dichte 0.834 g/mL
Siedepunkt 130°C to 131°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.405
Menge 100 g
UN-Nummer UN1207
Beilstein 506198
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1760
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexaldehyde