Learn More
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10003050
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003050
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10003050
Marke: Thermo Scientific Acros 232890010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer MFCD00006895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Namenshinweis 98.5%
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3300g/mL
Flammpunkt 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15, 6038
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Sublimationspunkt 263.0 °C
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0393266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number232890010,232890025
ChargennummerA0415315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number232890010,232890025
ChargennummerA0448338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog Number232890010,232890025
ChargennummerA0421846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number232890010,232890025
ChargennummerA0435562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals >