Learn More
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10276720
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10276720
Marke: Thermo Scientific Acros 232890025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer MFCD00006895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Namenshinweis 98.5%
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3300g/mL
Flammpunkt 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15, 6038
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Sublimationspunkt 263.0 °C
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Hexamethylenetetramin, 98.5 %, enthält ein Antiagglomerationsmittel, Thermo Scientific Chemicals >