Learn More
Hexaammincobalt(III)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10534-89-1 | [Co(NH3)6]Cl3
83.05 CHF - 249.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10534-89-1 |
---|---|
Summenformel | [Co(NH3)6]Cl3 |
MDL-Nummer | MFCD00036304 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013769.14 |
25 g |
83.05 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013769.22 |
100 g |
249.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hexaamminecobalt(III) chloride is used in X-ray crystallography and NMR. It is useful in DNA condensation studies. It is suitable for induction of transitions of DNA from B to A or Z forms, induction of nucleic acid crystal growth, stabilization of tertiary tRNA interactions, preparation of ligation buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10534-89-1 | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
MFCD00036304 |
Spezifikation
Hexaamminecobalt(III) chloride | |
Orange | |
97% | |
MFCD00036304 | |
267.48 | |
Orange powder |
10534-89-1 | |
Kristallin | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
Soluble in ammonia. | |
Geruchsneutral | |
1.71 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-103-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen