Learn More
Hexaammincobalt(III)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hexaamminecobalt(III) chloride is used in X-ray crystallography and NMR. It is useful in DNA condensation studies. It is suitable for induction of transitions of DNA from B to A or Z forms, induction of nucleic acid crystal growth, stabilization of tertiary tRNA interactions, preparation of ligation buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexaamminecobalt(III) chloride |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ammonia. |
Formelmasse | 267.48 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Orange powder |
Dichte | 1.71 g/cm3 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y12K021 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | 013769.14,013769.22 |
W13K018 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | 013769.14,013769.22 |
10236466 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 013769.14,013769.22 |
F22R036 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 013769.14,013769.22 |
I25U029 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013769.14,013769.22 |