Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke
Führen Sie tägliche Routinearbeiten in diesen General Protocol Öfen durch, die eine sichere und ideale Heiz- und Trocknungslösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen bieten.
2084.28 CHF - 9658.05 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 50°bis 250 °C |
Zeitschaltuhr | Ein/Aus-Schalter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15472535
|
Thermo Scientific™
51028113 |
105 L | Schwerkraftkonvektion | 208/240 V 60 Hz | 22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm) | N/A | ||||||
12605316
|
Thermo Scientific™
51029342 |
774 L | Schwerkraftkonvektion, 3-Phasen-Modell | 400 V, 50/60 Hz | 30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm) |
9658.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke mit natürlicher Konvektion oder Umluft für schonendes Erhitzen und Trocknen in der Forschung, für klinische Anwendungen oder in der Industrie.
Eigenschaften:
- Betriebstemperatur von 50 bis 250 °C
- Automatischer Alarm bei Übertemperatur
- Niedriger Gesamtenergieverbrauch
- Eingebaute Zeitsteuerung
- Korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Ecken
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Touchpad-Bedienelemente
- Türen können bei Temperaturen von über 180 °C geöffnet werden
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
50°bis 250 °C | |
Ein/Aus-Schalter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.