Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke
Führen Sie tägliche Routinearbeiten in diesen General Protocol Öfen durch, die eine sichere und ideale Heiz- und Trocknungslösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen bieten.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028113
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15472535
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke mit natürlicher Konvektion oder Umluft für schonendes Erhitzen und Trocknen in der Forschung, für klinische Anwendungen oder in der Industrie.
Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur von 50 bis 250 °C
  • Automatischer Alarm bei Übertemperatur
  • Niedriger Gesamtenergieverbrauch
  • Eingebaute Zeitsteuerung
  • Korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Ecken
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Touchpad-Bedienelemente
  • Türen können bei Temperaturen von über 180 °C geöffnet werden
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke > 100L; Gravity Convection; 208-240VAC 60Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.