Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit diesen Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind.
3819.00 CHF - 7447.05 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 50°bis 330 °C |
Zeitschaltuhr | wöchentlich/Echtzeit/Stunde |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11636430
|
Thermo Scientific™
51028145 |
61 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl | N/A | N/A | N/A | |||||
15324922
|
Thermo Scientific™
51028119 |
99 L | Schwerkraftkonvektion | 208/240 V / 60 Hz | Beschichteter Stahl |
4301.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10100020
|
Thermo Scientific™
51028146 |
99 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl | N/A | N/A | N/A | |||||
10307539
|
Thermo Scientific™
51028147 |
168 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl | N/A | N/A | N/A | |||||
10222320
|
Thermo Scientific™
51028544 |
61 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl | N/A | N/A | N/A | |||||
10232320
|
Thermo Scientific™
51028545 |
99 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl | N/A | N/A | N/A | |||||
10110080
|
Thermo Scientific™
51028546 |
168 L | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl | N/A | N/A | N/A | |||||
10100550
|
Thermo Scientific™
51028154 |
62 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl |
4261.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12858231
|
Thermo Scientific™
51028128 |
97 L | Mechanische Konvektion | 208/240 V / 60 Hz | Beschichteter Stahl |
5306.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10820181
|
Thermo Scientific™
51028155 |
97 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl |
5306.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11646440
|
Thermo Scientific™
51028156 |
170 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Beschichteter Stahl |
6934.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10660421
|
Thermo Scientific™
51028547 |
62 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl |
4834.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10672341
|
Thermo Scientific™
51028548 |
97 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl |
5808.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10775182
|
Thermo Scientific™
51028549 |
170 L | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz | Edelstahl |
7447.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Entscheiden Sie sich für ein Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen.
Eigenschaften:
- Breiter Temperaturbereich von bis 330 °C
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
- Programmierbare Steuerung für Temperaturanstiege und Verweilzeiten
- Es können bis zu 10 Programme mit jeweils 10 separaten Stufen gespeichert werden
- Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Garantie: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display | |
50°bis 330 °C | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.