Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank
Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren.
1.61 CHF - 11457.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15128902
![]() |
Thermo Scientific™
51029701 |
Heraguard ECO 0.9, Breite 1000 mm, Breite innen 920 mm, Gewicht 90 kg, 230 V, 50 Hz |
9256.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15158902
![]() |
Thermo Scientific™
51029702 |
Heraguard ECO 1.2, Breite 1300 mm, Breite innen 1220 mm, Gewicht 120 kg, 230 V, 50 Hz |
9426.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15148902
![]() |
Thermo Scientific™
51029703 |
Heraguard ECO 1.5, Breite 1600 mm, Breite innen 1520 mm, Gewicht 140 kg, 230 V, 50 Hz |
10954.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15138902
![]() |
Thermo Scientific™
51029704 |
Heraguard ECO 1.8, Breite 1900 mm, Breite innen 1820 mm, Gewicht 150 kg, 230 V, 50 Hz |
11457.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12518475
|
Thermo Scientific™
51900448 |
Kabel und Steckdose innen, Frankreich |
1.61 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15303222
![]() |
Thermo Scientific™
51900300 |
Kabel und Steckdose innen, Dänemark |
1.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heraguard ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität.Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren für niedrigen Energieverbrauch.
Reinluftwerkbänke bieten:
- Probenschutz
- Validierbare Reinstluftbedingungen
- Bedienkomfort
Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:
- 900 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
Unterschiedliche Arbeitshöhen:
- Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
- Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm
Rundumsicht
- Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
- Institution: GOST
- CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC
- Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006