Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank
Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren.
Marke: Thermo Scientific™ 51900448
1.53 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die Thermo Scientific™ Heraguard ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität.Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren für niedrigen Energieverbrauch.
Die HERAguard ECO Reinluftwerkbänke bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei optimierter Effizienz, Sicherheit und Funktionalität. Sie sind jetzt mit dualen Gleichstrommotoren ausgestattet, die im Vergleich zu Vorgängermodellen für einen geringeren Energieverbrauch sorgen. Sie sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Probenschutz im Vordergrund steht.
Reinluftwerkbänke bieten:
- Probenschutz
- Validierbare Reinstluftbedingungen
- Gute Anwenderfreundlichkeit
Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:
- 900mm
- 1200mm
- 1500mm
- 1800mm
Unterschiedliche Arbeitshöhen:
- Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
- Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm
Rundumsicht
- Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
Specifications
Netzkabel und interne Steckdose | |
Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
Kabel und Steckdose innen, Frankreich | |
> 1.000 lx |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
76Stunden
7Minuten
18Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.