Learn More
Heptan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™ Artikelnummer.: 15617900
Zum Warenkorb hinzufügen
Heptan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15617900 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
4 x 2.5 l
200 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metallfass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15617900
Marke: Honeywell Research Chemicals H21982.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan
Schmelzpunkt -90.5 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 98.2 bis 98.4 °C (1000 hPa)
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Zündpunkt 433 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 83 mmHg (37.7 °C), 40 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Löslichkeitsinformationen 0.003g/L in water at 0°C
Formelmasse 100.2 mol
Reinheit (%) 0.99
Name des Produkts
Heptan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™ >