Learn More
Heparin sodium salt, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065882
Zum Warenkorb hinzufügen
Heparin sodium salt, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065882
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 18065882
Marke: Tocris Bioscience 2812/100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anticoagulant
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin sodium salt
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Menge 100 mg
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heparin sodium salt, Tocris Bioscience™ >