Learn More
Heparin-Natriumsalz, Alfa Aesar™ Artikelnummer.: 11488890
Heparin-Natriumsalz, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11488890
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11488890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16198.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, is derived from porcine intestinal mucosa and shows blood anti-coagulant activity. | CAS: 9041-08-1
Heparin sodium salt is used as a blood anti-coagulant. It is also used as an effective inhibitor of mesenchymal cell proliferation. Further, it binds to antithrombin III, which inhibits coagulation proteases. It is used as a major component of serum free media for preventing cell aggregation. It is also used as an anti-cancer agent in in vitro cancer research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heparin-Natriumsalz wird als Antikoagulans verwendet. Es wird auch als wirksamer Inhibitor der mesenchymalen Zellproliferation verwendet. Außerdem bindet es an Antithrombin III, das Koagulationsproteasen hemmt. Es wird als wichtiger Bestandteil serumfreier Medien zur Verhinderung der Zellaggregation verwendet. Es wird auch als Krebsbekämpfungsmittel in der In-vitro-Krebsforschung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin sodium salt
Namenshinweis from porcine intestinal mucosa
Menge 250 mg
Merck Index 14,4653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥100 IU/mg
Name des Produkts
Heparin-Natriumsalz, Alfa Aesar™ >