missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One K2 EDTA-Vakuumröhrchen für die Hämatologie

Für routinemäßige Immunhämatologie-Tests

169.69 CHF

Spezifikation

Material PET
Verschlusstyp Sicherheitsabziehkappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für routinemäßige Immunhämatologie-Tests
Außendurchmesser (metrisch) 13 x 75 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13018672
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
454209
4 mL Lavendel
169.69 CHF
1200 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Röhrchenmaterial: Polyethylen-Terephthalat
  • Kappenfarbe/Ringfarbe: Lavendel/Schwarz/Gelb

Compliance

CE-Zeichen

Spezifikation

Spezifikation

PET
Sicherheitsabziehkappe
Für routinemäßige Immunhämatologie-Tests
13 x 75 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One K2 EDTA-Vakuumröhrchen für die Hämatologie

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt