Learn More
3M™ Helmrückplatten-Adapter
Der 3M™ Helmrückplatten-Adapter wird zur Montage von PELTOR-Mehrfachvisiere und PELTOR-Gehörschutzstöpseln verwendet, die mit den P3-Halterungen an 3M™ Schutzhelmen ausgestattet sind.
Marke: 3M™ 7000108122
53.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Description
- Adapter zum Anschluss von 3M™ Visiere und Multivisiere an Sicherheitshelmen für zusätzlichen Gesichtsschutz
- Rastet einfach in die meisten Sicherheitshelme mit Universalzubehörschlitzen ein, um Gesichtsschutz zu bieten
- Adapter für die Montage von Visiere oder Gehörschutzstöpseln
- Rastet einfach in die Universalzubehörbuchse des Helms ein, um zu verhindern, dass dieses Zubehör während der Verwendung beschädigt wird
Specifications
Schwarz | |
Befestigung von Visieren an Helmen | |
Gehäuse P3HV |
Visiere, Multivisiere und Schutzhelme | |
Helmrückplatten-Adapter | |
25 mm |