Learn More
3M™ Helmrückplatten-Adapter
Der 3M™ Helmrückplatten-Adapter wird zur Montage von PELTOR-Mehrfachvisiere und PELTOR-Gehörschutzstöpseln verwendet, die mit den P3-Halterungen an 3M™ Schutzhelmen ausgestattet sind.
16.75 CHF - 84.25 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Visiere, Multivisiere und Schutzhelme |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Befestigung von Visieren an Helmen |
Produkttyp | Helmrückplatten-Adapter |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15749857
|
3M™
7000103752 |
Gehäuse Z3AF |
16.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15759957
|
3M™
7000108122 |
Gehäuse P3HV |
84.25 CHF
10 Paare |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Adapter zum Anschluss von 3M™ Visiere und Multivisiere an Sicherheitshelmen für zusätzlichen Gesichtsschutz
- Rastet einfach in die meisten Sicherheitshelme mit Universalzubehörschlitzen ein, um Gesichtsschutz zu bieten
- Adapter für die Montage von Visiere oder Gehörschutzstöpseln
- Rastet einfach in die Universalzubehörbuchse des Helms ein, um zu verhindern, dass dieses Zubehör während der Verwendung beschädigt wird
Spezifikation
Schwarz | |
Befestigung von Visieren an Helmen | |
25 mm |
Visiere, Multivisiere und Schutzhelme | |
Helmrückplatten-Adapter |