Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ bietet Ihnen eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.
875.00 CHF - 959.92 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
---|---|
Spannung | 115/230 V |
Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
Höhe (metrisch) | 10 cm |
Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17643195
|
Heidolph™
506-22100-04 |
135 mm |
875.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17643185
|
Heidolph™
506-21100-04 |
145 mm |
959.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Rühren und Heizen mit Pt1000 - Simpel und präzise
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ ist der Klassiker unter den Magnetrührern. Er versetzt Anwender in die Lage, schonend bis 1.400 U/min zu rühren und auch – mit hohem Präzisionsgrad – bis zu einer Temperatur von 300 °C zu heizen. Zusätzlich überzeugt er mit seiner robusten Konstruktion und seinen ausgereiften Funktionalitäten wie z. B. seiner Tasten- und Knopfbeleuchtung, die jederzeit Auskunft über aktive Funktionen gibt. Die dynamischen Drehregler reagieren auf die Drehgeschwindigkeit - langsam für präzises Einstellen, oder schnell für größere Sprünge. Die Sperrfunktion schützt vor versehentlichem Verstellen der Werte. Eben das bedeutet: Research made easy.
Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel, sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe an der Unterseite sorgt für sicheres Transportieren.
Für das gradgenaue Einstellen Ihrer Wunschtemperatur bietet der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ Ihnen eine digitale Anzeige. Die präzise Temperaturregelung ohne Überschwinger erfolgt über zwei auswählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperaturfühler Pt1000.
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
8 in. | |
20 bis 300 °C | |
30 cm | |
12 in. | |
Rund | |
CH-Style | |
20 L | |
3 Jahre | |
CE-Zertifizierung |
115/230 V | |
10 cm | |
4 in. | |
20 cm | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
Mehrere | |
100 to 1400 rpm | |
20 x 30 x 10 cm | |
TFT |