Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
298.00 CHF - 1130.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 50 gsm |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Keine |
Farbe | Hellblau |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17882517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0808 |
20.3 cm | 8 in. | 20.3 cm | 8 in. |
349.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17822527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0909 |
22.9 cm | 9 in. | 22.9 cm | 9 in. |
377.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17892507
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0912 |
30.5 cm | 12 in. | 22.9 cm | 9 in. |
457.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17832527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1212 |
30.5 cm | 12 in. | 30.5 cm | 12 in. |
439.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17822517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1515 |
38.1 cm | 15 in. | 38.1 cm | 15 in. |
559.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17852527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1818 |
45.7 cm | 18 in. | 45.7 cm | 18 in. |
769.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17812517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2020 |
50.8 cm | 20 in. | 50.8 cm | 20 in. |
887.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17842527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2424 |
61 cm | 24 in. | 61 cm | 24 in. |
298.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17832517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3030 |
76.2 cm | 30 in. | 76.2 cm | 30 in. |
486.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17862527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3636 |
91.4 cm | 36 in. | 91.4 cm | 36 in. |
667.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17842517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4040 |
101.6 cm | 40 in. | 101.6 cm | 40 in. |
851.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17882527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4545 |
114.3 cm | 45 in. | 114.3 cm | 45 in. |
1010.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17852517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4548 |
121.9 cm | 48 in. | 114.3 cm | 45 in. |
1130.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17872527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4848 |
121.9 cm | 48 in. | 121.9 cm | 48 in. |
1130.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17872517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5454 |
137.2 cm | 54 in. | 137.2 cm | 54 in. |
480.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17892527
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5472 |
183 cm | 72 in. | 137.2 cm | 54 in. |
744.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17862517
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5490 |
229 cm | 90 in. | 137.2 cm | 54 in. |
504.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17802537
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6060 |
152.4 cm | 60 in. | 152.4 cm | 60 in. |
785.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17822537
![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6080 |
203.2 cm | 80 in. | 152.4 cm | 60 in. |
417.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
- 2-Ply
- Clean, no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Specifications
50 gsm | |
Konformitätsbescheinigung | |
Hellblau | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
Ja | |
Sterilisationsverpackung (robuste Ausführung) |
Autoklavierbar | |
Keine | |
Single-use | |
Nicht gewebter Stoff | |
50 gsm | |
50 gsm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.