Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
GREENER_CHOICE
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marke:  Keystone Cleanroom Products KCRP1-300-1515
468.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17822517
  • 559.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
  • 2-Ply
  • Clean, no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Spezifikation
Spezifikation
50 gsm
Autoklavierbar
Keine
Single-use
Nicht gewebter Stoff
50 gsm
50 gsm
38.1 cm
38.1 cm
Sterilisationsverpackung (robuste Ausführung)
Konformitätsbescheinigung
Hellblau
Dampfsterilisierung
Unsteril
Ja
15 in.
15 in.