Learn More
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
OHAUS™ Schüttler für hohe Beanspruchung für eine Vielzahl von Anwendungen mit größeren oder schwereren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
2145.00 CHF - 7515.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Stromstärke 2,5 A
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Material Aluminiumplattform
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Tragkraft (metrisch) Reglertyp Orbit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tragkraft (metrisch) Reglertyp Orbit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15712199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30391837
22,7 kg Analog 25 mm
3845.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15722199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30391844
22,7 kg Digital 25 mm
4420.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15732199
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30391865
45,4 kg Digital 25 mm
5970.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15742199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30391872
45,4 kg Digital 51 mm
5970.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15752199
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30391879
68 kg Digital 25 mm
7155.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
15762199
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
OHAUS™
30391886
68 kg Digital 51 mm
7515.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
15772189
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
OHAUS™
30391802
16 kg Analog 19 mm
2145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
15782189
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
OHAUS™
30391811
16 kg Digital 19 mm
2750.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Entwickelt für Schwerlastanwendungen
  • Der Schüttler sorgt für reproduzierbare, gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Tabletts verteilte Bewegungen
  • Das digitale Modell verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung für kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb, ein patentiertes Accu-Drive™ Schüttelsystem und LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
Specifica
Specifica
±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl
2,5 A
Aluminiumplattform
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
CE, TÜV
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato