Learn More
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
OHAUS™ Schüttler für hohe Beanspruchung für eine Vielzahl von Anwendungen mit größeren oder schwereren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
Marke:  OHAUS™ 30391811
2680.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15782189
  • 2750.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Beschreibung
  • Entwickelt für Schwerlastanwendungen
  • Der Schüttler sorgt für reproduzierbare, gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Tabletts verteilte Bewegungen
  • Das digitale Modell verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung für kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb, ein patentiertes Accu-Drive™ Schüttelsystem und LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler > Orbit: 19 mm; Kapazität: 16 kg; Steuerung: Digital