missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flasche für höchste Beanspruchung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laboranwendungen |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Kunststoff |
Menge | 1Each |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Flasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flasche für höchste Beanspruchung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur