Learn More
Julabo™ ME EINHäNGETHERMOSTAT ME
Erhältlich für verschiedene Badetanks bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l und mit Badeklammer, die auf alle Tanks mit einer Wandstärke bis 26 mm passt
Marke:  Julabo™ 9162000
Artikelnummer. 11995202
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Sortiment an Heiz-Eintauchthermostaten von Julabo eignet sich für Badtanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Litern und ist mit einer Badeklemme ausgestattet, die für eine schnelle und problemlose Montage auf alle Tanks mit einer Wandstärke von bis zu 26 mm passt. Die Standard-Eintauchtiefe ist 16.5 cm (einstellbar auf 14.5 cm), wobei die eingetauchten Komponenten aus hochwertigem Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Das als Zubehör erhältliche Pumpenset ermöglicht das Pumpen in externe Systeme für externe Temperatursteuerungsaufgaben. Eine integrierte Kühlschlange für den Kühlwasseranschluss ist ebenfalls als Zubehör erhältlich.
  • VFD Comfort-Display
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • PID3 Kaskaden-Temperaturregelung
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
  • Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz
  • Einbau-Kühlschlange und Pumpensatz für externe Anwendungen als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
33 cm
TopTech
13 cm
20 °C bis 200 °C
15 cm
4 kg
Einhängethermostat für Heizung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ ME EINHäNGETHERMOSTAT ME > Pumpendurchflussrate: 11 bis 16 l/min