Learn More
Fisherbrand™ Mini-Schüttler zum Heizen/Kühlen
Ideal für Analysen, die eine stabile, kontrollierte Temperatur erfordern.
3250.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 0,12 in. (3 mm) |
---|---|
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 2 % der eingestellten Drehzahl bis 999 rpm ± 5 % 1000 bis 1200 rpm |
Drehzahlbereich | 150 bis 1.200 rpm (Mikrotiterplatte), 100 bis 600 rpm (Modulblock) |
Abmessungen (L x B) Plattform | 7 x 5,5 in. (180 x 140 mm) |
Abmessungen (L x B x H) | 16,3 x 11,5 x 12 in., (415 x 293 x 308 mm) |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15544080
|
Fisherbrand™
88861054 |
230 V,1 A, 450 W | EU-, UK-, CN-Stecker |
3250.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mikroprozessorsteuerung – Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler – Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb – Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier,bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Display – Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Temperaturkalibrier-Modus – Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät.
- Anwendungen – Zell- und Bakterienkulturen, Hybridisierungen und Enzymreaktionen
Spezifikation
0,12 in. (3 mm) | |
150 bis 1.200 rpm (Mikrotiterplatte), 100 bis 600 rpm (Modulblock) | |
16,3 x 11,5 x 12 in., (415 x 293 x 308 mm) | |
LED | |
1 s bis 9999 min |
± 2 % der eingestellten Drehzahl bis 999 rpm ± 5 % 1000 bis 1200 rpm | |
7 x 5,5 in. (180 x 140 mm) | |
Akustisch und visuell | |
Maximal 80 % |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Schüttler zum Heizen/Kühlen