Learn More
Fisherbrand™ Mini-Schüttler zum Heizen/Kühlen
Ideal für Analysen, die eine stabile, kontrollierte Temperatur erfordern.
Marke: Fisherbrand™ 88861054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikroprozessorsteuerung – Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler – Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb – Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier,bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Display – Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Temperaturkalibrier-Modus – Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät.
- Anwendungen – Zell- und Bakterienkulturen, Hybridisierungen und Enzymreaktionen
Spezifikation
0,12 in. (3 mm) | |
150 bis 1.200 rpm (Mikrotiterplatte), 100 bis 600 rpm (Modulblock) | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
16,3 x 11,5 x 12 in., (415 x 293 x 308 mm) | |
LED | |
1 s bis 9999 min |
± 2 % der eingestellten Drehzahl bis 999 rpm ± 5 % 1000 bis 1200 rpm | |
230 V,1 A, 450 W | |
7 x 5,5 in. (180 x 140 mm) | |
Akustisch und visuell | |
Maximal 80 % |
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
-
Fisherbrand heating and cooling mini shaker
Instruction manual_Incubating cooling mini shaker_IT.pdf
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Instruction manual_Incubating cooling mini shaker_FR.pdf
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Instruction manual_Incubating cooling mini shaker_EN.pdf
DateigrößeVersion: 1.9 MB
Instruction manual_Incubating cooling mini shaker_DE.pdf
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Schüttler zum Heizen/Kühlen > Stecker: EU, UK, CN; Elektrisch: 230 V, ,1 A, 450 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur