Learn More
Labconco™ Beheizte Einlegeböden mit Sensoren
Zur Überwachung der Proben- oder Lagertemperatur
1565.00 CHF
Spezifikation
Typ | Beheizter Einlegeboden |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 60 °C |
Material | Stahl |
Enthält | 1 Einlegeboden, 1 Temperaturfühler |
Tiefe (angloamerikanisch) | 17 in. |
Includes: 1 Ablage, 1 Temperatursonde
Benötigt: FreeZone Gefriertrockner, FreeZone Bulk-Tabletttrockner
Produktcode | Marke | Spannung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15864105
|
Labconco™
730151010 |
230 V | Hordentrockner |
1565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15735998
|
Labconco™
730152010 |
230 V | Kleiner Tabletttrockner |
1565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die FreeZone Tabletttrockner für große und kleine Mengen umfassen drei und können zwei zusätzliche beheizte Einlegeböden mit Sensoren aufnehmen
- Der im Lieferumfang des beheizten Einlegebodens enthaltene Sensor kann zur Überwachung der Proben- oder Lagertemperatur verwendet werden
- Einlegeböden für Hordentrockner haben jeweils folgende B x T: 32,2 x 43,2 cm (12,7 x 17 in.). Einlegeböden für kleine Tabletttrockner haben jeweils folgende B x T: 26,9 x 30,5 cm (10,6 x 12,0 in.).
- Ablage aus Edelstahl mit 200 W-Heizelement und Sensorsonde
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Beheizter Einlegeboden | |
Stahl | |
17 in. | |
17 in. | |
1 in. | |
50/60 Hz |
Bis zu 60 °C | |
1 Einlegeboden, 1 Temperaturfühler | |
43,1 cm | |
43,1 cm | |
2,5 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Beheizte Einlegeböden mit Sensoren