Learn More
Labconco™ Beheizte Einlegeböden mit Sensoren
Zur Überwachung der Proben- oder Lagertemperatur
Marke: Labconco™ 730151010
Includes: 1 Einlegeboden, 1 Temperaturfühler
Requires : FreeZone Gefriertrockner, FreeZone Bulk-Tabletttrockner
Beschreibung
- Die FreeZone Tabletttrockner für große und kleine Mengen umfassen drei und können zwei zusätzliche beheizte Einlegeböden mit Sensoren aufnehmen
- Der im Lieferumfang des beheizten Einlegebodens enthaltene Sensor kann zur Überwachung der Proben- oder Lagertemperatur verwendet werden
- Einlegeböden für Hordentrockner haben jeweils folgende B x T: 32,2 x 43,2 cm (12,7 x 17 in.). Einlegeböden für kleine Tabletttrockner haben jeweils folgende B x T: 26,9 x 30,5 cm (10,6 x 12,0 in.).
- Ablage aus Edelstahl mit 200 W-Heizelement und Sensorsonde
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Beheizter Einlegeboden | |
Stahl | |
1 Einlegeboden, 1 Temperaturfühler | |
43,1 cm | |
43,1 cm | |
2,5 cm | |
50/60 Hz | |
8,16 kg |
Bis zu 60 °C | |
Hordentrockner | |
17 in. | |
17 in. | |
1 in. | |
230 V | |
18 lb. |