Learn More
Ohaus™ Beheizter/gekühlter Thermoschüttler
OHAUS™ beheizter/gekühlter Thermoschüttler für Anwendungen, die ein konsistentes und präzises Hochgeschwindigkeits-Schütteln mit Temperaturregelung erfordern.
Marke: Ohaus™ 30391998
4100.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für Anwendungen entwickelt, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern
- Mit schnellen Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen
- Verwendet auswechselbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten-Formaten
- Der anwenderfreundliche 109 mm (4.3 Zoll) breite LCD-Farb-Touchscreen ermöglicht dem Benutzer das Verfolgen und Speichern des Fortschritts in der Live-Statusleiste
- Die verbesserten Elektronik- und Zweifach-Temperatursensoren bieten genaue und zuverlässige Temperatureinstellungen über den gesamten Betriebsbereich
- Der interne Speicher speichert fünf separate Programme in fünf Schritten, unbegrenzt über USB
Spezifikation
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,0 A | |
0,9 A | |
26 cm | |
26 x 24,8 x 13,2 cm | |
13,2 cm | |
26,00 cm | |
24,80 cm | |
Touch-Steuerung |
300 bis 3000 U/min | |
17°C unter Raumtemperatur bis 100°C | |
10,25 in. | |
26,00 x 24,80 cm | |
5,20 in. | |
10,25 in. | |
9,75 in. | |
Bürstenloser DC-Motor | |
1 s bis 99 h 59 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Beheizter/gekühlter Thermoschüttler > Abmessungen (L x B x H): 26 x 24.8 x 13.2 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur