Learn More
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S100
Bietet eine anwenderfreundliche und zuverlässige hermetische Abdichtung einer Vielzahl von Multiwell-Platten.
Marke: Eppendorf™ 5391000001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
- Feste Siegeltemperatur für reproduzierbare Ergebnisse
- Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Kompaktes Design, tragbares Gerät
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
50/60 Hz | |
220 × 250 × 230 mm | |
96- und 384-Mikrotiterplatten |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
EU-Stecker |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S100 > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur