Learn More
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S100
Bietet eine anwenderfreundliche und zuverlässige hermetische Abdichtung einer Vielzahl von Multiwell-Platten.
3443.72 CHF
Spezifikation
Hertz | 50/60 Hz |
---|---|
Spannung | 100/230 V |
Abmessungen (L x B x H) | 220 × 250 × 230 mm |
Elektrische Anforderungen | 100/230 V, 50/60 Hz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 96- und 384-Mikrotiterplatten |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15530566
|
Eppendorf™
5391000001 |
EU-Stecker |
3443.72 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
- Feste Siegeltemperatur für reproduzierbare Ergebnisse
- Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Kompaktes Design, tragbares Gerät
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
50/60 Hz | |
220 × 250 × 230 mm | |
96- und 384-Mikrotiterplatten |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz |