Learn More
ANSELL™ Heat and Flame Resistance ActivArmr ™ Gloves
Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 350°C or 660°F. Flame resistant and self extinguishes when exposed to flames.
Marke:  ANSELL™ 43113090
216.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17913552
  • 314.00 CHF / 6 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • This cut and heat-resistant glove is made with Aramid Fibers outer yarn.
  • Resistant to contact, convective, and radiant heat.
  • Flame-resistant glove. Glove shell will not melt, drip or propogate a flame.
  • Long knitwrist cuff extends protection to the wrist.
  • High level of cut protection : EN level 5 and level E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ANSELL™ Heat and Flame Resistance ActivArmr ™ Gloves >