Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen, ND20
Headspace-Fläschchen weisen eine dickere Wandstärke und einen gerundeten Boden auf und sind daher druckbeständiger.
25.55 CHF - 31.15 CHF
Spezifikation
Farbe | farblos |
---|---|
Material | Borosilikatglas (5.1) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Marking Spot | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Marking Spot | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16626832
|
DWK Life Sciences
225605 |
5 mL | 22 mm | Nein | Round Base, Standard Neck |
27.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16636832
|
DWK Life Sciences
225606 |
5 mL | 22 mm | Nein | Flat Base, Standard Neck |
25.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16646832
|
DWK Life Sciences
225607 |
5 mL | 20 mm | Nein | Flat Base, Standard Neck |
25.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16656832
|
DWK Life Sciences
225608 |
10 ml | 22,5 mm | Nein | Round Base, Standard Neck |
27.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16666832
|
DWK Life Sciences
225609 |
10 ml | 22,5 mm | Nein | Flat Base, Long Neck |
27.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16606842
|
DWK Life Sciences
225613 |
20 mL | 22,75 mm | Nein | Round Base, Standard Neck |
29.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16616842
|
DWK Life Sciences
225614 |
20 mL | 22,75 mm | Ja | Round Base, Standard Neck |
31.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Fläschchen für die Gaschromatographie (Headspace-Fläschchen) sind in verschiedenen Größen und mit Bördelrand oder Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen müssen einem hohen Innendruck standhalten. Daher ist die Wandstärke von Headspace-Fläschchen höher als bei Standard-Fläschchen für die Flüssigchromatographie: 1,2 mm gegenüber 0,9 mm. Headspace-Fläschchen sind mit flachem und gerundetem Boden erhältlich. Der gerundete Boden ist robuster und daher beständiger gegenüber dem hohen Druck, der bei der Erhitzung im Fläschchen aufgebaut wird.- Gerundete Böden und Hälse sind robuster und sorgen für eine gleichmäßigere Erwärmung und höhere Arbeitssicherheit bei hohen Temperaturen
- Größere Wandstärke (1,2 mm) im Vergleich zu Standard-Fläschchen für die Chromatographie (0,9 mm)
- Fläschchen mit abgeschrägtem/HS-Rand sorgen für dichteren Verschluss dank der verringerten Dichtungsfläche zwischen Bördelverschluss und Glas.
- Fläschchen mit gerundetem Boden sind ideal für den automatisierten Transport geeignet: das Fläschchen gleitet leichter in Heizblöcke und Gestelle
- Verpackt in wiederverschließbaren, originalitätsgesicherten PP-Boxen zum Schutz vor Kontamination bei Transport und Lagerung
- Verwendbar in Kombination mit standardmäßigen Aluminiumkappen, magnetischen Kappen oder Bördelkappen mit Überdrucksicherung
Spezifikation
farblos | |
Gaschromatographie (GC) | |
100 |
Borosilikatglas (5.1) | |
Autoklavierbar | |
Gehäuse ND20 |