Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen, ND20
Headspace-Fläschchen weisen eine dickere Wandstärke und einen gerundeten Boden auf und sind daher druckbeständiger.
Marke: DWK Life Sciences 225614
29.59 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Fläschchen für die Gaschromatographie (Kopfraum-Fläschchen) sind in verschiedenen Größen erhältlich und werden mit Bördel- oder Schraubverschluss geliefert. Die Kopfraum-Fläschchen müssen einem hohen internen Druck standhalten. Daher ist die Wandstärke von Kopfraum-Fläschchen im Vergleich zu Standardfläschchen für die Flüssigkeitschromatographie höher: 1,2 mm gegenüber 0,9 mm. Kopfraum-Fläschchen sind mit flachem oder abgerundetem Boden erhältlich. Der abgerundete Boden ist stabiler und daher widerstandsfähiger gegenüber dem hohen Druck, der sich während der Erhitzung im Inneren des Fläschchens aufbaut.
- Der Rundboden und die abgerundeten Schultern bieten mehr Stabilität, ermöglichen eine gleichmäßige Erhitzung und garantieren einen sicheren Betrieb bei hohen Temperaturen.
- Dickere Wände (1,2 mm) als Standard-Chromatographiefläschchen (0,9 mm)
- Die Fläschchen verfügen über eine abgeschrägte Öffnung mit HS-Oberfläche, wodurch eine dichtere Versiegelung aufgrund der geringeren Dichtungsfläche zwischen Bördel und Glas erzielt wird.
- Die Fläschchen mit abgerundetem Boden eignen sich ideal für den automatisierten Transport: Die Fläschchen lassen sich leichter in Heizblöcke und Gestelle absenken.
- Verpackt in wiederverschließbaren, manipulationssicheren PP-Kästen zum Schutz vor Kontamination während des Transports und der Lagerung
- Kann in Kombination mit standardmäßigen Aluminiumdichtungen, magnetischen Dichtungen oder Druckentlastungsdichtungen verwendet werden.
Spezifikation
mit Standard -Hals | |
22,75 mm | |
20 mL | |
Rund | |
75,5 mm | |
1,2 mm | |
Ja |
farblos | |
Borosilikatglas (5.1) | |
Gaschromatographie (GC) | |
Autoklavierbar | |
100 | |
Gehäuse ND20 |