Learn More
Buerkle™ HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002250
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Entnahme von Proben hochviskoser Medien
Flüssigkeiten, Schüttgut und viskose Medien, Lebensmittel
Für hochviskose Medien bis max. 100.000 cP
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 10286942
Marke: Buerkle™ 53933321
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
Mit dem Einweg-Probenehmer ViscoDispo können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
  • Ergonomischer Handgriff
  • Dichtungslos
  • HDPE
  • Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Öffnungsdurchmesser 10 mm
  • Ø 21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ViscoDispo Probenehmer
Material HDPE
Beschreibung Einzeln verpackt
Grifftyp ergonomisch
Kapazität (metrisch) 100 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten, Schüttgut und viskose Medien, Lebensmittel
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) 21 mm