Learn More
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen
Robuste Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen mit Versteifungsrippen.
Marke:  Buerkle™ 3414-0120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11901471
  • 54.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Robuste Lagerbehälter aus strapazierfähigem PP mit Versteifungsrippen.
  • Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
  • Nach Euro-Norm
  • Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Lagerungs- und Stapelbehälter
Polypropylen
367 x 267 x 216 mm
220 mm
400 mm
23 l
267 mm
Grau
Entspricht EU-Normen
400 x 300 x 220 mm
216 mm
367 mm
300 mm
Name des Produkts
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen > Kapazität: 20 l