Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Mit diesen Sprühflaschen aus HDPE lassen sich Flüssigkeiten auf umweltfreundliche Weise auf Knopfdruck verdampfen. Buerkle™ Sprühflaschen aus HDPE mit Pumpzerstäuber und Sicherheitsverschluss zeichnen sich durch eine Schutzabdeckung aus, die ein versehentliches Betätigen des Pumpzerstäubers verhindert und außerdem als Staubschutz dient.
2.40 CHF - 16.60 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Enthält | Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11921441
|
Buerkle™
0309-3002 |
20 mL | N/A | |||||||
11812333
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml |
3.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10317413
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml | N/A | |||||||
15294455
|
Buerkle™
0309-3100 |
100 mL |
2.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10071992
|
Buerkle™
0309-3025 |
250 mL |
2.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
- Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
Spezifikation
Durchsichtig | |
HDPE | |
Rund | |
Spray |
Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube | |
Ja | |
Polypropylen, Edelstahl |