Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Mit diesen Sprühflaschen aus HDPE lassen sich Flüssigkeiten auf umweltfreundliche Weise auf Knopfdruck verdampfen. Buerkle™ Sprühflaschen aus HDPE mit Pumpzerstäuber und Sicherheitsverschluss zeichnen sich durch eine Schutzabdeckung aus, die ein versehentliches Betätigen des Pumpzerstäubers verhindert und außerdem als Staubschutz dient.
Marke:  Buerkle™ 0309-3025
2.37 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071992
  • 2.70 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
  • Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube
Ja
222 mm
Spray
Durchsichtig
HDPE
Rund
Polypropylen, Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe > Fassungsvermögen:250 ml; Abmessungen:50 mm Durchm. x 222 mm hoch