Learn More
Brand™ Eintauchbehälter aus HDPE
Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. BRAND™ Einweichgläser aus HDPE werden mit Pipettenspülsystemen und Abtropfgestellen verwendet.
165.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Durchmesser (metrisch) Basis: 240 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10707791
Unterlagen ansehen
Brand™
29210
10 l 510 mm Für 460 mm-L-Pipetten
165.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10463901
Unterlagen ansehen
Brand™
29215
12.5 l 660 mm Für 600 mm-L-Pipetten
183.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyethylen hoher Dichte.
  • Zur Verwendung mit Pipettenspülungsystemen und Abtropfgestellen.
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Basis: 240 mm