Learn More
Brand™ Eintauchbehälter aus HDPE
Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. BRAND™ Einweichgläser aus HDPE werden mit Pipettenspülsystemen und Abtropfgestellen verwendet.
Marke: Brand™ 29215
157.51 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.81800kg
Beschreibung
- Aus Polyethylen hoher Dichte.
- Zur Verwendung mit Pipettenspülungsystemen und Abtropfgestellen.
Spezifikation
Für 600 mm-L-Pipetten | |
HDPE | |
Basis: 240 mm |
12.5 l | |
660 mm |