Learn More
Brand™ Eintauchbehälter aus HDPE
Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. BRAND™ Einweichgläser aus HDPE werden mit Pipettenspülsystemen und Abtropfgestellen verwendet.
Marke:  Brand™ 29210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707791
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polyethylen hoher Dichte.
  • Zur Verwendung mit Pipettenspülungsystemen und Abtropfgestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 460 mm-L-Pipetten
HDPE
Basis: 240 mm
10 l
510 mm