Learn More
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette
Diese Pipetten eignen sich für die einfache und sichere Handhabung von Flüssigkeiten.Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipetten verfügen über eine geringe Affinitätsfläche, die den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung reduziert.
23.15 CHF - 75.20 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelanalyse
Typ Pasteur-Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10799823
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600181
1 ml 144 mm Unsteril
50.45 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10185742
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2655181
1 ml 144 mm Steril
75.20 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10789823
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2655171
1 ml 150 mm Steril
61.85 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10201351
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600171
1 ml 150 mm Unsteril
23.15 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10182772
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600120
1.5 ml 230 mm Unsteril
28.15 CHF
400 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10178111
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600151
3 ml 155 mm Unsteril
26.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12623165
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600206
6 ml 148 mm Unsteril
42.80 CHF
400 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10145792
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
2600195
10 ml 300 mm Unsteril
70.85 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Kein Risiko von Kreuzkontamination oder Übertrag
  • Keine Gefahr von Glasbruch und der daraus resultierenden Gefahr, dass infektiöses Material entweicht
  • Transparente Polyethylen-Konstruktion
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Weiche, elastische Lampe
  • Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
  • BSE-frei
  • Kann für Lebensmittel verwendet werden
Specifications
Specifications
HDPE
Lebensmittelanalyse
Pasteur-Pipette
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette