Learn More
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette
Diese Pipetten eignen sich für die einfache und sichere Handhabung von Flüssigkeiten.Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipetten verfügen über eine geringe Affinitätsfläche, die den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung reduziert.
Marke:  Ratiolab™ 2600151
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10178111
  • 26.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Risiko für Kreuzkontaminationen oder Verschleppung
  • Keine Gefahr für Glasbruch und der daraus entstehenden Gefahr, dass infektiöses Material freigesetzt wird
  • Transparente Konstruktion aus Polyethylen
  • Gegen biologische Flüssigkeiten und die meisten Säuren inert
  • Weicher, elastischer Kolben
  • Gratlose Öffnung für ordentliches, sauberes und präzises Dosieren
  • Deutlich sichtbare, eingeprägte Graduierungen
  • Gassterilisiert und einzeln verpackt
  • BSE-frei
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Lebensmittelanalyse
500/Packung
155 mm
Unsteril
Ansaugspitze für Kapillaren
3 ml
Pasteur-Pipette