Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Kanister Artikelnummer.: 15731667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Kanister
Artikelnummer. 15731667
DIN 51, 10 l, 232 x 194 x 303 mm
Click to view available options
Verschlussgröße:
DIN 51
Kapazität (metrisch):
10 l
Abmessungen (L x B x H):
232 x 194 x 303 mm
Artikelnummer. 15731667
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 202410
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlussmaterial: HDPE
  • HDPE-Kanister
  • Stabilität während des Transports
  • Stapelbar
  • Sichere Lagerung
  • UN-Zulassung
  • Lebensmittelzugelassen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität 3H1/Y1.9
Verschlussfarbe Grau
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße DIN 51
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44,0 ± 0,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 232 x 194 x 303 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 20 Pk.
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig
Name des Produkts
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Kanister >