Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Gewicht (metrisch):
0.450 kg
Descrizione
Includes
Industrie-Kanister
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
Specifica
Specifica
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Farbe | Natural |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.6 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40.5 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 230 x 190 x 310 mm |
Material | HDPE |
Produkttyp | Kanister |
Gewicht (metrisch) | 0.450 kg |
Documenti
Scientific Resources
Catalogs
Kautex - Expertise plastique - Emballage standard
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto