Learn More
Kartell™ Industrietanks aus HDPE
Kartell™ HDPE-Industrietank ist in der täglichen Laborpraxis nützlich und verfügt über einen komfortablen Griff mit einer sicheren Verschlusskappe gemäß DIN-Empfehlungen.
271.00 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Verschluss Dichtungsverschluss
Material HDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15706978
Unterlagen ansehen
Kartell™
0178100
5 l Gehäuse GL51
351.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089922
Unterlagen ansehen
Kartell™
0178200
10 l Gehäuse GL51
313.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10335443
Unterlagen ansehen
Kartell™
0178000
2 l Gehäuse GL45 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über ein standardisiertes industrielles Verpackungsdesign
  • Nützlich in der täglichen Laborpraxis
  • Hergestellt aus hochdichtem PE in Lebensmittelqualität
  • Verfügt über einen komfortablen Griff
  • Verfügt über einen sicheren Dichtungsverschluss gemäß den DIN-Empfehlungen
  • Er entspricht den UN-Vorschriften für den Transport gefährlicher und toxischer Flüssigkeiten und eignet sich für den Straßen- (ADR-RID), See- (IMO-IMDG) und Lufttransport (IATA-ICAO)
Spezifikation
Spezifikation
Dichtungsverschluss
HDPE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Industrietanks aus HDPE