Learn More
Kartell™ Industrietanks aus HDPE
Kartell™ HDPE-Industrietank ist in der täglichen Laborpraxis nützlich und verfügt über einen komfortablen Griff mit einer sicheren Verschlusskappe gemäß DIN-Empfehlungen.
Marke:  Kartell™ 0178100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15706978
  • 351.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Verfügt über ein standardisiertes industrielles Verpackungsdesign
  • Nützlich in der täglichen Laborpraxis
  • Hergestellt aus hochdichtem PE in Lebensmittelqualität
  • Verfügt über einen komfortablen Griff
  • Verfügt über einen sicheren Dichtungsverschluss gemäß den DIN-Empfehlungen
  • Er entspricht den UN-Vorschriften für den Transport gefährlicher und toxischer Flüssigkeiten und eignet sich für den Straßen- (ADR-RID), See- (IMO-IMDG) und Lufttransport (IATA-ICAO)
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse GL51
HDPE
30
Dichtungsverschluss
5 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Industrietanks aus HDPE > Kapazität: 5 l