Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Kapazität (metrisch): 2,5 l
Marke:  Kautex™ 2000095966
Artikelnummer. 10685581
  • 5.42 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Naturfarben oder blau
  • UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,66 gal.
Farbe:Naturfarben
153 x 115 x 208 mm
Industrie-Kanister
2.5 l
34.5 mm
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE > Natürlich; Kapazität:2,5 l