Learn More
SEMI AUTO PLATEMAX MACHINE
Einzigartige und einheitliche Versiegelung von Mikrotiterplatten.
Marke: Axygen HS-1230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Regelbare Siegeltemperatur: 100 °C bis 190 °C
- Kompatible Plattenmaterialien: PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), PE (Polyethylen)
- Kompatible Plattentypen: Standard-Assayplatten, Deepwell-Lagerplatten, PCR-Platten
- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- Automatisiertes Versiegelungsverfahren für konsistente Ergebnisse
Spezifikation
230 V | |
Ideal für Labore mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz und Bedarf an einheitlicher und gleichmäßiger Abdichtung von Mikrotiterplatten | |
100 bis 190 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SEMI AUTO PLATEMAX MACHINE > Spannung: 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur