Learn More
Buerkle™ Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
20 L
30 L
Beschreibung
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermeidung von Zündquellen.
- Geeignet zur Ladungsumleitung (Oberflächenwiderstand <109 Ohm) und Erdung
- Für brennbare Flüssigkeiten geeignet
- HDPE, das eine Ladung umleiten kann
- Mit Tragegriff und Schraubverschluss
- Mit UN-Zulassung für den Transport
- Stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 L |
Zertifizierung/Konformität | Mit UN-Zulassung für den Transport |
Verschlusstyp | Schraube |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (L x B x H) | 300 x 200 x 258 mm |
Abmessungen (L x B) | 300 x 200 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 258 mm |
Enthält | Tragegriff, Schraubverschluss |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur