Learn More
PEPperCHIP™ HBV-Proteom-Mikroarray
HBV-Proteom-Mikroarray mit 4713 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.048.001
Artikelnummer. 16387778
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Proteome aller unterschiedlichen Genotypen und verschiedener Subtypen von HBV; verknüpft und verlängert mit neutralen GSGSGSGSG-Linkern am C- und N-Terminus und in überlappende Peptide übersetzt. Redundante Peptide wurden entfernt
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 12 aa
  • Anzahl Peptide: 4713 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PEPperCHIP™ HBV-Proteom-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger